Learn More
Cytiva Reactivos de detección Amersham™ CDP-Star
Etiquetado rápido y directo de sondas de ADN o ARN con fosfatasa alcalina termoestable. Los reactivos de detección Cytiva Amersham™ CDP-Star etiquetan las sondas de ADN o ARN durante una reacción de 30 minutos y las sondas resultantes se pueden utilizar sin purificación.
Marca: Cytiva RPN3682
568.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Descripción
- Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
- Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistemas de cromatografía
- Caudales altos y buen potencial de ampliación
Información de órdenes
Suficiente para la detección de membrana de 2500 cm2. Incluye solo reactivos de detección. Para el módulo de etiquetado, consulte la pieza RPN3680.
Especificaciones
Sistemas rápidos y cómodos para todas las aplicaciones de ata sensibilidad que utilizan ADN, ARN o sondas de oligonucleótidos | |
Membrana de 2500 cm2 | |
Reactivos de detección CDP-Star | |
Unidad |
Seguridad y manipulación
- Peligro||
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico..
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2'-iminodiethanol