Learn More
Amersham™ CyDye™ 700 Goat-Anti-Mouse Secondary Antibody, Cytiva
Amersham™ CyDye™ NIR-labeled secondary antibodies are designed for quantitative fluorescent Western blotting.
123.98€ - 211.00€
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot
Conjugado CyDye 700
Primario o secundario Secondary
Contenido y almacenamiento 2°C to 8°C, protected from light
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16297791
Ver documentos
Life Science products Cytiva
29360784
0.1 mg
123.98€
0.10 miligramo
16207801
Ver documentos
Life Science products Cytiva
29360785
0.5 mg
211.00€
0.50 miligramo
Descripción
Descripción
Fluorescence detection is a direct Western blotting method in which a secondary antibody is conjugated to a fluorophore, avoiding the need for ancillary detection reagents. Different fluorophores are available for signal detection at either visible light or near-infrared (NIR) wavelengths.
Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies are labeled with NIR fluorophores that emit light at wavelengths of 700 nm or 800 nm. By using Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies together with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies, you can perform multiplexed experiments.
Key benefits:
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned for future studies
Especificaciones
Especificaciones
Western Blot
CyDye 700
Secondary
2°C to 8°C, protected from light
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Amersham CyDye 700nm goat antimouse (0.1mg)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide
  • UNKNOWN ACUTE-50.9% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 5.9% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Amersham™ CyDye™ 700 Goat-Anti-Mouse Secondary Antibody, Cytiva