Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antibody Labeling Kits
Convenient way to tag antibodies with CyDye fluorescent dyes
172.00€ - 648.00€
Especificaciones
Cantidad | Unidad |
---|---|
Intervalo de pH | 7 a 7,3 |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz |
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10744167
|
Cytiva
PA32000 |
Colorante reactivo con Cy2 | Kit de etiquetado Cy2 Ab | N/A | |||||
10106334
|
Cytiva
PA35000 |
Colorante reactivo con Cy5 | Kit de etiquetado Cy5 Ab |
598.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10754167
|
Cytiva
PA33000 |
Colorante reactivo con Cy3 | Kit de etiquetado Cy3 Ab |
648.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10685375
|
Cytiva
PA32001 |
Cy2 mono-Functional Dye | Cy2 MAb Labeling Kit | N/A | |||||
Descripción
CyDye fluorescent dyes are supplied as highly water soluble, reactive NHS esters for easy conjugation to biomolecules containing aliphatic amino groups.
- Conjugations are carried out under mild conditions and are complete within 1 hour
- Dyes are packaged in premeasured amounts and foil sealed to ensure consistent labelings
Información de órdenes
Antibody kits contain all reagents required for 2 x 1mg reactions. Monoclonal antibody kits contain all reagents required for 2 x 0.1mg reactions.
Especificaciones
Unidad | |
7 a 7,3 | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1