Learn More
Cytiva Colorante reactivo Amersham™ CyDye™, 5 paquetes
Use for the most accurate labeling. Cytiva Amersham™ CyDye™ Reactive Dye 5-Packs contain derivatized CyDye that carries only one reactive group on each dye molecule for accurate labeling of amine groups.
Marca: Cytiva PA25001
335.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Descripción
- Una forma cómoda de etiquetar anticuerpos, proteínas, fármacos y oligonucleótidos con tintes fluorescentes CyDye.
- Para uso en ELISA, inmunoprecipitación y aplicaciones de transferencia.
- Los tintes se envasan en cantidades premezcladas y se sellan con papel de aluminio para garantizar que las etiquetas sean uniformes.
Información de órdenes
El kit contiene cinco viales de colorante.Cada vial es suficiente para etiquetar 1 mg de proteína o 30 nmol de grupos aminos.
Especificaciones
Para el etiquetado de compuestos biológicos con tinte monofuncional Cy5 | |
Paquete de tinte monoreactivo con Cy5 | |
Etiquetado de 1 mg de proteínas o 30 nM de grupos amino | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz | |
Azul |
Cada uno | |
Cinco paquetes de papel de aluminio, cada uno de los cuales contiene colorante seco para etiquetar 1 mg de proteínas | |
791,99 | |
Colorante monofuncional Cy5 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: cy5 (mono-reactive)