Learn More
Cytiva Colorante reactivo Amersham™ CyDye™, 5 paquetes
Use for the most accurate labeling. Cytiva Amersham™ CyDye™ Reactive Dye 5-Packs contain derivatized CyDye that carries only one reactive group on each dye molecule for accurate labeling of amine groups.
Marca: Cytiva PA23501
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Una forma cómoda de etiquetar anticuerpos, proteínas, fármacos y oligonucleótidos con tintes fluorescentes CyDye.
- Para uso en ELISA, inmunoprecipitación y aplicaciones de transferencia.
- Los tintes se envasan en cantidades premezcladas y se sellan con papel de aluminio para garantizar que las etiquetas sean uniformes.
Información de órdenes
El kit contiene cinco viales de colorante.Cada vial es suficiente para etiquetar 1 mg de proteína o 30 nmol de grupos aminos.
Especificaciones
Para el etiquetado de compuestos biológicos con tinte monofuncional Cy3,5 | |
Paquete de tinte Monoreactivo con Cy3,5 | |
Etiquetado de 1 mg de proteínas o 30 nM de grupos amino | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz | |
Rojo |
Unidad | |
Cinco paquetes de papel de aluminio, cada uno de los cuales contiene colorante seco para etiquetar 1 mg de proteínas | |
1102,37 | |
Tinte monofuncional Cy3,5 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1