Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Suitable for general labeling of amine residues
Marca:  Cytiva PA15504
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11545055
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Información de órdenes
Amplia gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía.Los envases contienen flúores que transportan dos grupos reactivos en cada molécula de colorante para el etiquetado general de los grupos de proteínas aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adecuado para el etiquetado general de residuos de aminas
Éster de Cy5,5 bis-NHS
De 2 °C a 8 °C
10mg
Envases de papel de aluminio, cada uno con 5, 10 o 50 mg de colorante seco
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1