Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Suitable for general labeling of amine residues
Marca: Cytiva PA15002
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Información de órdenes
Amplia gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía.Los envases contienen flúores que transportan dos grupos reactivos en cada molécula de colorante para el etiquetado general de los grupos de proteínas aminas.
Especificaciones
Se utiliza para aplicaciones de cribado de alto rendimiento (HTS) | |
Éster de Cy5 Bis NHS | |
975,15 | |
Azul |
50 mg | |
Envases de papel de aluminio, cada uno con 5, 10 o 50 mg de colorante seco | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Cy5 (Bis NHS ester)