Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Suitable for general labeling of amine residues
Marca: Cytiva PA12000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Información de órdenes
Amplia gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía.Los envases contienen flúores que transportan dos grupos reactivos en cada molécula de colorante para el etiquetado general de los grupos de proteínas aminas.
Especificaciones
Adecuado para el etiquetado general de residuos de aminas | |
Éster de CY2 bis-NHS | |
De 2 °C a 8 °C |
5mg | |
Envases de papel de aluminio, cada uno con 5, 10 o 50 mg de colorante seco |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1