Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Suitable for general labeling of amine residues
Marca:  Cytiva PA15004
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11585045
  • 1701.00€ / 10 miligramos
Fecha estimada de envío: 11-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Información de órdenes
Amplia gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía.Los envases contienen flúores que transportan dos grupos reactivos en cada molécula de colorante para el etiquetado general de los grupos de proteínas aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adecuado para el etiquetado general de residuos de aminas
Éster de Cy5 bis-NHS
De 2 °C a 8 °C
10 mg
Envases de papel de aluminio, cada uno con 5, 10 o 50 mg de colorante seco
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cy5 (Bis NHS ester)