Learn More
Cytiva Sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Amersham™ ECL™
Código de producto. p-3676034 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
Etiquetas de 5 μg de ácido nucleico
Para el etiquetado de 10 μg de ácido nucleico
Para etiquetar 5 μg
Para membrana de 2000 cm2
Para membrana de 4000 cm2
Suficiente para 4000 cm2
Tipo de producto:
Módulo de etiquetado directo ECL
Reactivos de detección ECL
Sistema de detección y etiquetado directo ECL
Tampón de hibridación ECL Gold
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 microgramos
cada uno
Código de producto. 10733797
Marca: Cytiva RPN3005
Includes
45-000-922 y 45-000-923: Reactivo de marcación; entrecruzador; ADN de control; agente de bloqueo; reactivos de detección ECL y tampón de hibridación ECL Gold
Se utiliza para la detección rápida y fácil de cantidades objetivo de media a alta. El sistema de detección/etiquetado de ácido nucleico directo Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ se basa en el etiquetado directo de sondas de ADN o ARN con peroxidasa de rábano (HRP) en una reacción química sencilla de 20 min
    • Etiquetado directo de la sonda en una reacción de 10 minutos, 1 h desde la hibridación hasta la detección con ECL Direct, Hybond N+ e Hyperfilm ECL.
    • Elimina los problemas de manipulación, desechos y normativos asociados con el uso de la radioactividad.
    • No hay necesidad de lavar los blots antes de volver a sondear.
    • Para una detección rápida y sencilla de cantidades objetivo medias a altas en aplicaciones como pantallas de colonias/placas, dot blots y análisis de productos de PCR.
    • Resultados consistentes que combinan señales fuertes con fondos muy bajos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Cribaje de placas o colonias, dot blot y análisis de productos de PCR
Incluye Reactivo de etiquetado de ADN 0,5 ml; solución de glutaraldehído 0,5 ml; agua 1,0 ml; ADN de control l Hind III (10 μg/ml) 0,1 ml; tampón de hibridación de oro 500 ml; agente bloqueante 25 g
Tipo de producto Módulo de etiquetado directo ECL
Cantidad Para etiquetar 5 μg
Tiempo de prueba 20 min
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .