Descripción
Confirme la transferencia de proteínas, la orientación definida de blot y permita el cálculo de la masa molecular de la proteína diana.
- Los marcadores preteñidos indican la eficacia de la transferencia de proteínas a la membrana y orientación de blot
- Los marcadores de proteínas recombinantes etiquetados permiten calcular con precisión el peso molecular de proteínas diana
- Compatible con cualquier sustrato de HRP, así como con PVDF y tipos de membrana de nitrocelulosa
- Contienen una mezcla de tres marcadores coloreados preteñidos de peso molecular definido (de 15 000 a 100 000) y siete proteínas recombinantes marcadas (pesos moleculares de 15 000 a 150 000)
Información de órdenes
Cada envase contiene marcadores ECL DualVue (125 μl) y conjugado S-protein-HRP (50 μl) suficientes para las 25 cargas de gel estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Los marcadores de western blotting ECL DualVue contienen proteínas coloreadas y proteínas etiquetadas que introducen comodidad y fiabilidad y facilitan la determinación precisa del tamaño de las proteínas en western blots. |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Detecte proteínas en gel y membrana, así como en película |
| Contenido del kit | Proteínas indicadoras previamente teñidas, fosforilasa b: 50 μg, 100 000 (Mr), músculo de conejo (origen), mioglobina: 50 μg, 16 000 (Mr), músculo de caballo (origen), lisozima: 50 μg, 15 000 (Mr), clara de huevo de gallina (origen) |
| Peso molecular | Mr 15 000 |
| Cantidad | 25 cargas |
| Requisitos de almacenamiento | -20 °C |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de proteínas |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.