Learn More
Cytiva Marcadores fluorescentes Amersham™ ECL™ Plex Rainbow
Optimizados para su uso con el sistema de detección de Western Blotting ECL Plex. Los marcadores fluorescentes Amersham™ ECL™ Plex Rainbow son ideales para Western Blotting cuantitativo.
Marca: Cytiva RPN851E
323.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Controle el progreso de la electroforesis de proteínas y evalúe la eficiencia de transferencia y peso molecular de proteínas secadas sin tinción
- Mejorado para permitir una identificación más rápida y sencilla de las proteínas en geles SDS-poliacrilamida
- Listo para cargar
- Proporciona bandas más nítidas e intensas en geles y blots, y mejora el espaciado entre bandas para una determinación más precisa del peso molecular
- Proporciona imágenes fluorescentes utilizando los canales Cy3 y Cy5
Información de órdenes
Cada tamaño de pack de 120 μl es suficiente para su uso con al menos 40 minigeles (10 x 8 cm) o 20 geles grandes (20 x 20 cm).Cada tamño de pack de 500 μl es suficiente para su uso con al menos 160 minigeles (10 x 8 cm) o 80 geles grandes (20 x 20 cm).
Especificaciones
Estos marcadores Rainbow fluorescentes se utilizan con el sistema de detección de western blotting ECL Plex. | |
Marcadores de peso molecular de proteínas | |
Para western blottings cuantitativos | |
-20 °C |
Multi | |
Se suministra en un tampón de muestras y glicerol al 35 % que contiene ácido mercaptoetanosulfónico (MESNA) como agente reductor | |
500 μl | |
50 cargas de minigel |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glicerol, sodium dodecyl sulphate, mensa, glycine N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)- hydrated