Learn More
Cytiva Reactivos de detección de inmunotranferencia (Western blotting) Amersham™ ECL™
Se utiliza para todas las inmunotransferencias rutinarias. Los reactivos de detección para inmunotransferencias (Western Blotting) Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ fue el’primer reactivo de detección quimioluminiscente del mundo disponible comercialmente y sigue siendo uno de los más utilizados.
200.00€ - 610.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Reactivos de detección de Western blotting ECL |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
Sensibilidad | ∼10 pg |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Contenido del kit | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Contenido del kit | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10754557
|
Cytiva
RPN2109 |
62,5 mL | Reactivo de detección de 62,5 ml, reactivo de detección 2 de 162,5 ml | Detección de membranas de 1000 cm2 |
200.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10773577
|
Cytiva
RPN2134 |
375 mL | 375 ml de reactivo de detección, 1375 ml de reactivo de detección 2 | Detección de membranas de 6000cm2 |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10340125
|
Cytiva
RPN2209 |
125 mL | 125 ml de reactivo de detección, 1125 ml de reactivo de detección 2 | Detección de membranas de 2000cm2 |
312.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10155854
|
Cytiva
RPN2106 |
250 mL | 250 ml de reactivo de detección, 1250 ml de reactivo de detección 2 | Detección de membranas de 4000cm2 |
401.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Detectables en Hyperfilm™ ECL o con generador de imágenes de CCD
- Utilizan una detección mejorada basada en luminol que resulta adecuada para todas las inmunotransferencias (Western Blotting)
Western Blotting
Especificaciones
Reactivos de detección de Western blotting ECL | |
Western Blot | |
∼10 pg | |
De 2 °C a 8 °C |