Learn More
Cytiva Sistema de detección de inmunotranferencia (Western blotting) Amersham™ ECL™
Detectar anticuerpos primarios de ratón y conejo en Western blots. El sistema Western Blotting Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ utiliza anticuerpos secundarios conjugados con HRP y reactivos ECL para la detección.
Marca:  Cytiva RPN2108
290.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10505355
  • 351.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Conjugado de HRP anti-ratón 100 μl; conjugado de HRP anti-conejo 100 μl; reactivos de detección de ECL 1 y 2, 62,5 ml cada uno; agente bloqueante , 5 g
Descripción
Descripción
  • Proporciona resultados rápidos y sensibles mediante protocolos sencillos
  • Diseñado para su uso con membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Hasta 10 veces más sensible que los métodos colorimétricos
  • Los resultados obtenidos en la película de rayos X proporcionan datos de copia impresa y evita el desvanecimiento asociado con los métodos de detección colorimétricos
  • Las membranas pueden reprobarse hasta 10 veces
  • Respuesta lineal en el rango de 0,2 a 2 unidades de O.D. mediante el uso de pre-flash Hyperfilm™ ECL
  • No radioactivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Western Blot
Unidad
100 μl de conjugado de HRP antirratón, 100 μl de conjugado de HRP anticonejo, 62,5 ml de reactivo de detección 1, 62,5ml de reactivo de detección 2 ECL™, 25 g de agente de bloqueo, suficiente para 10 blots (10 × 10)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • ECL western blotting analysis system
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one