Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™
Membrana de nitrocelulosa pura al 100 % no compatible validada para su uso con todas las aplicaciones de transferencia de proteínas y western blot de ECL
Marca: Cytiva RPN3032D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente sensibilidad, resolución y bajo fondo para todos los sistemas de detección y etiquetado: radiactivo, no radiactivo y cromogénico
- Las características de embalaje incluyen capa de separación en ambos lados de la membrana y bolsa hermética resellable con zona de rotulación
- Tamaño de poro: 0,2 μm y 0,45 μm
- También hay discos disponibles
Especificaciones
30 cm | |
30cm x 3m | |
1 rollo | |
Nitrocelulosa |
3 m | |
Protein blotting | |
Rollo | |
0,2 μm |