Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™
Membrana de nitrocelulosa pura al 100 % no compatible validada para su uso con todas las aplicaciones de transferencia de proteínas y western blot de ECL
Marca:  Cytiva RPN132D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798308
  • 453.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Excelente sensibilidad, resolución y bajo fondo para todos los sistemas de detección y etiquetado: radiactivo, no radiactivo y cromogénico
  • Las características de embalaje incluyen capa de separación en ambos lados de la membrana y bolsa hermética resellable con zona de rotulación
  • Tamaño de poro: 0,2 μm y 0,45 μm
  • También hay discos disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
13,2cm (Diám.)
132 mm
Disco
0,45 μm
Inmunotransferencia de proteínas
50 discos
Nitrocelulosa
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • hybond-ECL (132mm)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose