Learn More
Cytiva Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™ P de 0,45μm
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 rollos/paquete
10 láminas/paquete.
25 láminas/paquete.
5/paq.
Dimensions (LxW):
100 x 100 mm
140 x 160 mm
150 mm x 4 mm
300 x 600 mm
300 mm x 4 m
80 x 90 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
10 hojas
25 ST
25 hojas
5 hojas
Descripción
- Capacidad de unión a proteínas de más de 200 μg/cm2 para facilitar la detección de la señal
- Alta retención de proteínas incluso después de las fases de lavado difíciles
- La alta captura de proteínas durante la transferencia minimiza la pérdida de muestras
- Disponibles en tamaños precortados para su aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 láminas/paquete. |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 100 x 100 mm |