Learn More
Cytiva Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™ P de 0,45μm
Código de producto. p-4709761 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 rollos/paquete
10 láminas/paquete.
25 láminas/paquete.
5/paq.
Dimensions (LxW):
100 x 100 mm
140 x 160 mm
150 mm x 4 mm
300 x 600 mm
300 mm x 4 m
80 x 90 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
10 hojas
25 ST
25 hojas
5 hojas
Código de producto. Cantidad Dimensions (LxW) unitSize
15289894 25 láminas/paquete. 140 x 160 mm 25 ST
15259894 1 rollos/paquete 300 mm x 4 m 1 rollo
15279894 5/paq. 300 x 600 mm 5 hojas
15269894 1 rollos/paquete 150 mm x 4 mm 1 rollo
15209904 10 láminas/paquete. 100 x 100 mm 10 hojas
15299894 25 láminas/paquete. 100 x 100 mm 25 hojas
15219904 25 láminas/paquete. 80 x 90 mm 25 ST
7 options
Código de producto. 15289894
Marca: Cytiva 10600069
Se utiliza para métodos de detección quimioluminiscente y fluorescente para proteínas > Mr 20 000. La membrana de PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P de 0,45μm es una membrana hidrófoba con tamaño de poro de 0,45 μm con elevada resistencia física y muy apta para extracción y resondeo.
  • Capacidad de unión a proteínas de más de 200 μg/cm2 para facilitar la detección de la señal
  • Alta retención de proteínas incluso después de las fases de lavado difíciles
  • La alta captura de proteínas durante la transferencia minimiza la pérdida de muestras
  • Disponibles en tamaños precortados para su aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 láminas/paquete.
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 140 x 160 mm