Learn More
Cytiva Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™: rodillos
Ideales para aplicaciones de transferencia Western Blotting donde se requieren extracción y resondeo. Las membranas de PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™: rollos son membranas de PVDF hidrófobas.
451.00€ - 652.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Grado | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Grado | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15239814
|
Cytiva
10600021 |
Compatible con una amplia gama de disolventes utilizados para desteñir rápidamente | 0,2 μm | Rollo |
451.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15249814
|
Cytiva
10600030 |
Diseñado específicamente para aplicaciones de secuenciación de proteínas y análisis de aminoácidos en fase sólida | SEQ 0,2 μm | Rollo |
611.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15279884
|
Cytiva
10600022 |
Optimizado específicamente para detección por fluorescencia en aplicaciones de Western blotting | LFP 0,2 μm | Rollo |
652.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo.Membranas de PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™:Los rollos son membranas de PVDF hidrófobas.
Se suministra en rollos.
- Membranas de PVDF hidrófobas
- El pequeño tamaño de poro elimina el soplado y aumenta la unión de proteínas en un intervalo amplio de pesos moleculares
Amersham Hybond 0.2 μm
- Compatible con una amplia gama de disolventes utilizados para la decoloración rápida
- Diseñada específicamente para aplicaciones de secuenciación de proteínas y análisis de aminoácidos en fase sólida
- Ofrece una excelente transferencia para proteínas Mr < 20,000
- Optimizada específicamente para la detección de fluorescencia en aplicaciones Western Blotting
- Ofrece una baja fluorescencia de fondo, lo que permite una alta sensibilidad
Especificaciones
Rollo | |
4 m x 260 mm |