Learn More
Cytiva Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™: hojas
Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo
Marca:  Cytiva 10600102
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15229894
  • 210.00€ / 25 hojas
En stock
para ver el stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Hojas individuales.
  • Membranas de PVDF hidrófobas
  • El pequeño tamaño de poro elimina el soplado y aumenta la unión de proteínas en un intervalo amplio de pesos moleculares
Amersham Hybond de 0,2 μm
  • Compatible con una amplia gama de disolventes utilizados para desteñir rápidamente
  • Amersham Hybond SEQ de 0,2 μm
    • Diseñado específicamente para aplicaciones de secuenciación de proteínas y análisis de aminoácidos en fase sólida
    • Ofrece una excelente transferencia para proteínas Mr<20 000
    Amersham Hybond LFP de 0,2 μm
    • Optimizado específicamente para detección por fluorescencia en aplicaciones de Western blotting
    • Proporciona una baja fluorescencia de fondo, lo que se traduce en una alta sensibilidad
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Hybond LFP
    25/paq.
    PVDF
    Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo
    Hoja
    8 x 9 cm
    Suggerimenti di prodotto
    Suggerimenti di prodotto
    Videos
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Certificati
    Offerte speciali
    Offerte speciali
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato