Learn More
Cytiva Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™: hojas
Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo
Marca:  Cytiva 10600040
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289884
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Hojas individuales.
  • Membranas de PVDF hidrófobas
  • El pequeño tamaño de poro elimina el soplado y aumenta la unión de proteínas en un intervalo amplio de pesos moleculares
Amersham Hybond de 0,2 μm
  • Compatible con una amplia gama de disolventes utilizados para desteñir rápidamente
  • Amersham Hybond SEQ de 0,2 μm
    • Diseñado específicamente para aplicaciones de secuenciación de proteínas y análisis de aminoácidos en fase sólida
    • Ofrece una excelente transferencia para proteínas Mr<20 000
    Amersham Hybond LFP de 0,2 μm
    • Optimizado específicamente para detección por fluorescencia en aplicaciones de Western blotting
    • Proporciona una baja fluorescencia de fondo, lo que se traduce en una alta sensibilidad
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Hybond LFP
    5/Pk.
    PVDF
    Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo
    Sheets (LFP)
    26.5 x 60 cm