Learn More
Cytiva Sándwiches para western blotting de PVFD Amersham™ Hybond™
Los sándwiches de papel de filtro y la membrana de PVDF premontados facilitan el western blotting
170.00€ - 176.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 9 cm
Cantidad 10/pack
Formato Sándwich
Tamaño de poro 0,2 μm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15259884
Ver documentos
Cytiva
10600122
Amersham Hybond P en sandwich 0,2 um PVDF + papel de cromatografía Chr de 3 mm
170.00€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15239894
Ver documentos
Cytiva
10600123
Amersham Hybond LFP en sandwich 0,2 um PVDF + papel de cromatografía Chr de 3 mm
176.00€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Premontado con dos papeles de filtro Whatman™ de espesor medio 3MM Chr (0,34 mm) para simplificar la configuración
  • Se adapta a la mayoría de formatos de gel prefundido
Especificaciones
Especificaciones
8 cm
10/pack
0,2 μm
9 cm
Sándwich