Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pulg.)
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 pulg.)
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 pulg.)
Cantidad:
100 hojas/caja
50 hojas/caja
Tamaño de la unidad:
100 ST
50 ST
50 hojas
Descripción
- El revestimiento antiestático reduce el riesgo de artefactos visibles
- La base transparente ofrece un alto contraste para facilitar la lectura de las imágenes
- Adecuado para su uso con todos los sistemas quimioluminiscentes de luz azul y verde.
- La película se puede procesar en procesadores automáticos o manualmente utilizando los desarrolladores y fijadores de películas de rayos X más comunes
- Detección quimioluminiscente en transferencias Western blot, Southern blot y Northern blot
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Amersham Hyperfilm ECL |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección quimioluminiscente en transferencias Western, Southern y Northern blot. |
| Cantidad | 100 hojas/caja |
| Requisitos de almacenamiento | 4 °C |
| Dimensions (LxW) | 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 pulg.) |