Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Código de producto. 10479214 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pulg.)
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 pulg.)
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 pulg.)
Cantidad:
100 hojas/caja
50 hojas/caja
Tamaño de la unidad:
100 ST
50 ST
50 hojas
Código de producto. 10479214
Marca: Cytiva 28906838
Se utilizan con todos los sistemas quimioluminiscentes de luz azul y verde. Cytiva Amersham ™ Hyperfilm™ ECL se ha fabricado a partir de una base transparente revestida en ambos lados con una emulsión fotográfica que está protegida por una capa antiarañazos.
  • El revestimiento antiestático reduce el riesgo de artefactos visibles
  • La base transparente ofrece un alto contraste para facilitar la lectura de las imágenes
  • Adecuado para su uso con todos los sistemas quimioluminiscentes de luz azul y verde.
  • La película se puede procesar en procesadores automáticos o manualmente utilizando los desarrolladores y fijadores de películas de rayos X más comunes
  • Detección quimioluminiscente en transferencias Western blot, Southern blot y Northern blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Amersham Hyperfilm ECL
Para utilizar con (aplicación) Detección quimioluminiscente en transferencias Western, Southern y Northern blot.
Cantidad 50 hojas/caja
Requisitos de almacenamiento 4 °C
Dimensions (LxW) 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 pulg.)