Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC: Rodillos
Código de producto. 15239804 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
15 cm
15 cm
20 cm
20 cm
30 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. 15239804
Marca: Cytiva 10600010
Utilice esta versátil membrana de nitrocelulosa para conseguir una excelente afinidad de unión para proteínas y péptidos pequeños, así como ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Utilice esta versátil membrana de nitrocelulosa para conseguir una excelente afinidad de unión para proteínas y péptidos pequeños, así como ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC: los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Envasadas en rollos.
  • 100 % de nitrocelulosa pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
  • Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 4 m
Anchura (métrico) 15 cm
Para utilizar con (aplicación) Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Formato Rollo
Material Nitrocelulosa 100 % pura
Tamaño de poro 0,1 μm
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amersham Protran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.