Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC: Hojas
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Marca:  Cytiva 10600032
421.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15269814
  • 457.00€ / 5 hojas
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC:Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Hojas individuales.
  • 100 % de nitrocelulosa pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
  • Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
60 cm
Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Hoja
30 cm
5/paq.
0,2 μm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.