Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC: Hojas
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Marca: Cytiva 10600033
358.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Descripción
Se utiliza para western blot, ensayos de dot-blot y otros métodos para proteínas o ácidos nucleicos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC:Las hojas ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Hojas individuales.
- 100 % de nitrocelulosa pura
- Alta afinidad para proteínas
- Capacidad de bloqueo
- Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
Especificaciones
60 cm | |
Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico | |
Hoja |
30 cm | |
5/paq. | |
0,45 μm |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.