Learn More
Cytiva Sándwiches para western blotting de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC
Sándwiches de papel de filtro y membrana de nitrocelulosa Protran NC cómodos, precortados y premontados
Marca: Cytiva 10600116
173.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Premontado con dos papeles de filtro Whatman™ de espesor medio 3MM Chr (0,34 mm) para simplificar la configuración
- Se adapta a la mayoría de formatos de gel prefundido
Especificaciones
8 cm | |
Paquete de 10 | |
0,1 μm |
9 cm | |
Sándwich |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro||
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose