Learn More
Cytiva Kit de etiquetado de proteínas Amersham QuickStain™
Amersham QuickStain permite la detección de proteínas directamente después del análisis de SDS-PAGE o la transferencia. Conforme la normalización Western blot para la western blotting cuantitativa.
Marca:  Cytiva RPN4000
155.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15749140
  • 180.00€ / 150 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Análisis rápido de SDS-PAGE: Muestras de proteínas preetiquetadas con colorante Cy5 listo para su uso en una detección rápida y sensible sin tinción ni decoloración de gel
  • Fácil normalización de Western blot: Utilice el protocolo estándar de 30 minutos para obtener resultados cuantitativos de Western blotting; evita la necesidad de controles de carga
  • Amplio intervalo de muestras: Etiquete de forma eficaz muestras complejas o proteínas puras de 1 μg/ml a 20 mg/ml, por lo que no es necesario realizar una medición previa de las concentraciones de proteínas
  • Buena sensibilidad: Tan sensible como la tinción de plata con un rango dinámico más amplio
  • Amplio intervalo dinámico: Detecte simultáneamente la banda principal y los niveles de impureza tan bajos como un 0,1 % de intensidad de la banda principal utilizando un escáner de fluorescencia o una generador de imágenes
  • Versatilidad: Cargue las muestras en geles autovertidos o en una variedad de geles comerciales; es posible porque la mayoría de los materiales tienen baja fluorescencia de Cy5
Elija entre dos protocolos de etiquetado rápido
Amersham QuickStain se basa en el etiquetado de ésteres NHS Cy5 de grupos de aminoácidos reactivos en proteínas. En primer lugar, diluya las muestras de proteínas 10 veces en el tampón de etiquetado optimizado. A continuación, agregue una cantidad fija de Cy5. Para análisis cualitativos deje Iincubar durante 5 minutos a 95 °C o 30 minutos a temperatura ambiente para aplicaciones cuantitativas.
Detecte proteínas directamente después de la electroforesis o de la transferencia
No es necesario teñir y decolorar el gel para el análisis de SDS-PAGE. Además, puede evitar la tinción Ponceau S de su transferencia para el análisis de Western blotting. Para cualquier aplicación, basta con detectar proteínas utilizando un escáner de fluorescencia como el escáner Amersham Typhoon o un generador de imágenes CCD como Amersham Imager 600RGB.
Comparación con la tinción de azul de Comassie y plata
Amersham QuickStain ofrece una relación señal-ruido y señal-fondo sustancialmente mejor en comparación con la tinción del azul de Coomassie. Es idóneo para el análisis de pureza durante la purificación de proteínas, ya que tiene la sensibilidad de la tinción de la plata, pero un rango dinámico más amplio para cuantificar señales débiles y fuertes.
Detección total de proteínas para la normalización de Western blot
Con Amersham QuickStain, puede evitar el uso de controles de carga. Utilice Cy5 para detectar el contenido total de proteínas de una muestra y un segundo colorante para detectar la proteína de interés. Esta capacidad de multiplexing le permite  evaluar la eficacia de transferencia y ajustar los errores de carga mediante la normalización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Permite la detección de proteínas directamente después del análisis de SDS-PAGE o la transferencia.
Kit QuickStain
De -15 °C a -30 °C
1
Fluoróforo Cy™5 y tampón de etiquetado f
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Amersham QuickStain
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-3% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 3% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación