Learn More
Cytiva Conjugado de enzima y estreptavidina Amersham™
Streptavidin conjugated to reporter enzyme molecules for use in blotting and in situ hybridization applications
94.80€ - 490.20€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para el uso en ECL™, Western blotting, ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA), inmunocitoquímica |
---|---|
Incluye | Solución salina tamponada con fosfatos de 2 ml (0,1 M fosfato de sodio, 0,1 M cloruro de sodio, pH 7,4) que contiene un 1 % (p/v) de seroalbúmina bovina y un agente antimicrobiano |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10320455
|
Cytiva
RPN1231-2ML |
2 mL |
490.20€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10535925
|
Cytiva
RPN1231-100UL |
100 mL |
94.80€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- High specificity reagents
- Conjugation achieved using the periodate coupling method described by Nakane and co-workers
- Sold on the basis of titer in an ELISA and performance in a western blot
Especificaciones
Adecuado para el uso en ECL™, Western blotting, ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA), inmunocitoquímica | |
Solución salina tamponada con fosfatos de 2 ml (0,1 M fosfato de sodio, 0,1 M cloruro de sodio, pH 7,4) que contiene un 1 % (p/v) de seroalbúmina bovina y un agente antimicrobiano |