Learn More
Cytiva Unidad de transferencia semiseca Amersham™ TE77
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Dimensiones del gel:
21 x 26 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los electrodos perforados de platino-titanio y acero inoxidable de larga duración dan transferencias uniformes y libres de contaminación.
- Requiere un tampón mínimo, solo lo suficiente para saturar papeles y membranas de transferencia
- Utiliza corriente baja (0,5A) y tensión baja (30V) para las transferencias: más seguro y económico
- Adecuado para geles de hasta 21 × 26 cm
- Probado para su uso con reactivos de Western Blotting (inmunotransferencia) Amersham™ ECL
- Función exclusiva de parada automática; la transferencia se detiene cuando se agota el tampón, lo que evita el sobrecalentamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Los blotters semisecos ECL están diseñados para ofrecer excelentes resultados de transferencia electroforética utilizando baja corriente y baja tensión con una cantidad mínima de tampón. Las unidades están disponibles con y sin fuentes de alimentación integradas para ofrecer la máxima flexibilidad. |
| Tipo | Unidad de transferencia semiseca TE77, 21 × 26 cm |
| Dimensiones del gel | 21 x 26 cm |
| Incluye | 25 láminas de papel para inmunotransferencia, 50 láminas de celofán, máscara sólida y máscara para geles de 14 x 16 cm. |
| Modelo | TE 77 |
| Anchura (métrico) | 38 cm |
| Altura (métrico) | 9 cm |