missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMH Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA526938
387.80 EUR hasta el 2025-03-16
Use el código promocional "24070" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Anti mullerian hormone (AMH) is a member of the TGF beta superfamily. It is secreted as a homodimeric 140 kDa disulfide linked precursor that is cleaved to release the mature 30 kDa homodimer. Originally classified as a fetal testicular hormone that inhibits Mullerian duct development, AMH is expressed post natally by immature Sertoli cells, and to a lesser degree by granulosa cells. AMH plays a role in testicular differentiation and in the regulation of ovarian follicle growth.
Especificaciones
AMH | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
AMH | |
AMH; Anti - Mullerian hormone (Mulerian inhibiting substance); anti-Muellerian hormone; anti-Mullerian hormone; MIF; MIS; Muellerian-inhibiting factor; muellerian-inhibiting substance; Mullerian inhibiting factor; Mullerian inhibiting substance | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography, Protein A | |
RUO | |
11705, 268 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 0.09% sodium azide | |
P03971, P27106 | |
AMH | |
KLH conjugated synthetic peptide between 424-451 amino acids from the central region of human AMH | |
200 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
AMH Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 200 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido