Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 50 Kda
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
442.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
MWCO | 50 kDa |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Celulosa regenerada (RC) |
Tipo | Filtros para centrífuga |
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17271822
|
Merck
ACS505024 |
24 filtros Amicon Ultra NMWCO 50 KDa, 24 dispositivos de intercambio y 24 tubos de recogida con tapón | 24Pack |
442.00€
paquete de 24 |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
Descripción
Sistema de purificación Amicon Pro: una herramienta centrífuga que reduce el proceso de purificación de proteínas mediante la concentración y el intercambio de tampones.
The Amicon™ Pro Purification System includes: Amicon Ultra NMWCO filters, Exchange devices, and Collection tubes with cap.Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Filtros para centrífuga |
50 kDa | |
Celulosa regenerada (RC) | |
12 cm |