Learn More
Merck Kit de sellado de células agitadas Amicon™
Código de producto. p-7111533 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
400 mL
Diámetro del filtro (métrico):
63,5 mm (filtro)
76 mm (filtro)
Área de filtración:
28,7 cm2
41,8 cm2
Tamaño de la unidad:
1 set
400 ml
Código de producto. 17837767
Marca: Merck UFSC200SL
Use with solutions up to 10% macrosolute concentration. Amicon™ Stirred Cell Seal Kit includes 3 silicone gaskets and O-rings. The Amicon stirred cell model provides high flow rates and is capable of rapid concentration or salt removal / concentration in the same unit.
Kit de sellado con células agitadas Amicon™ (3 unidades de juntas tóricas y juntas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Silicona
Área de filtración 28,7 cm2
Para utilizar con (aplicación) Desalación, depuración y concentración de proteínas
Incluye Amicon™ Stirred Cell 200 mL Seal Kit (3 Ea. of o-ring and gasket)
Cantidad 3 Ea. gaskets and O-rings
Tipo Equipo de ultrafiltración
Volumen (métrico) 200 mL
Altura (métrico) 15.5 cm
Diámetro (métrico) 63.5 mm filter
Diámetro del filtro (métrico) 63,5 mm (filtro)