Learn More
Merck Células agitadas Amicon™
Las células agitadas Amicon concentran las muestras de forma rápida pero suave, utilizando agitación magnética para minimizar la polarización de la concentración y la desnaturalización inducida por el esfuerzo cortante.
Marca:  Merck UFSC05001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15572061
  • 2035.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Limitación de presión. No opere la celda agitada por encima de 5,2 bar (75 psi).
Descripción
Descripción
Las células agitadas Amicon concentran las muestras de forma rápida pero suave, utilizando agitación magnética para minimizar la polarización de la concentración y la desnaturalización inducida por el esfuerzo cortante.
Este modelo de células agitadas Amicon proporciona un alto caudal con soluciones de hasta un 10 % de concentración de macrosolutos. Tienen capacidad para la concentración rápida o la eliminación de sal seguida de concentración en la misma unidad.
Servicio Técnico
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Discos de membrana Ultracel™, Biomax™ y Durapore™ para su uso con células agitadas
Célula agitada Amicon™ de 50 ml
50 mL
Célula agitada Amicon de 50 ml
Concentración, Intercambio de tampones, Desalting
Equipo de ultrafiltración
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Merck Células agitadas Amicon™ > 50 ml