Learn More
Merck Células agitadas Amicon™
Las células agitadas Amicon concentran las muestras de forma rápida pero suave, utilizando agitación magnética para minimizar la polarización de la concentración y la desnaturalización inducida por el esfuerzo cortante.
Marca: Merck UFSC40001
Alertas:
Limitación de presión. No opere la celda agitada por encima de 5,2 bar (75 psi).
Descripción
Las células agitadas Amicon concentran las muestras de forma rápida pero suave, utilizando agitación magnética para minimizar la polarización de la concentración y la desnaturalización inducida por el esfuerzo cortante.
Este modelo de células agitadas Amicon proporciona un alto caudal con soluciones de hasta un 10 % de concentración de macrosolutos. Tienen capacidad para la concentración rápida o la eliminación de sal seguida de concentración en la misma unidad.Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Discos de membrana Ultracel™, Biomax™ y Durapore™ para su uso con células agitadas | |
Célula agitada Amicon™ de 400 ml | |
400 mL |
Célula agitada Amicon de 400 ml | |
Concentración, Intercambio de tampones, Desalting | |
Equipo de ultrafiltración |