Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Amicon™ Ultra-0.5
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
82.30€ - 3315.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 1 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas |
Código de producto | Marca | MWCO | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10795785
|
Merck
UFC500308 |
3.000 días | 0.5 mL | 8Pack |
82.30€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10212584
|
Merck
UFC500324 |
3.000 días | 0,5 mL | 24Pack |
244.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10704645
|
Merck
UFC500396 |
3.000 días | 0,5 mL | 96Pack |
789.00€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10130884
|
Merck
UFC5003BK |
3.000 días | 0,5 mL | 500Pack |
2880.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10028713
|
Merck
UFC501008 |
10.000 días | 0,5 mL | 8Pack |
88.55€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10088753
|
Merck
UFC501024 |
10.000 días | 0,5 mL | 24Pack |
233.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10282244
|
Merck
UFC501096 |
10.000 días | 0,5 mL | 96 Paq. |
789.00€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10150644
|
Merck
UFC5010BK |
10.000 días | 0,5 mL | 500Pack |
2920.00€
paquete de 500 |
N/A | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10505274
|
Merck
UFC503008 |
30.000 días | 0,5 mL | 8Pack |
89.35€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10012584
|
Merck
UFC503024 |
30.000 días | 0,5 mL | 24Pack |
231.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10256744
|
Merck
UFC503096 |
30.000 días | 0,5 mL | 96Pack |
768.00€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10328054
|
Merck
UFC5030BK |
30.000 días | 0,5 mL | 500Pack |
2750.00€
paquete de 500 |
N/A | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10378434
|
Merck
UFC505008 |
50.000 días | 0,5 mL | 8Pack |
88.55€
paquete de 8 |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10194304
|
Merck
UFC505024 |
50.000 días | 0,5 mL | 24Pack |
252.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10695445
|
Merck
UFC505096 |
50.000 días | 0,5 mL | 96Pack |
707.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10257324
|
Merck
UFC5050BK |
50.000 días | 0,5 mL | 500Pack |
2920.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10527164
|
Merck
UFC510008 |
100.000 días | 0,5 mL | 8Pack |
82.30€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10114694
|
Merck
UFC510024 |
100.000 días | 0,5 mL | 24Pack |
255.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10388244
|
Merck
UFC510096 |
100.000 días | 0,5 mL | 96Pack |
779.00€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10398244
|
Merck
UFC5100BK |
100.000 días | 0,5 mL | 500Pack |
3315.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido.Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
- Membranas de celulosa regenerada Ultracel™-PL de alta recuperación con MWCO de 3, 10, 30, 50 o 100 kDa
- La membrana vertical reduce la polarización para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de tan solo entre 10 y 15 minutos)
- La membrana termosellada elimina la posibilidad de extracciones posteriores
- Compatibilidad de rotor universal
- Alta recuperación de retención de >90 %
- Factores de alta concentración de 80 a 100 veces (volumen final mínimo de concentrado: 200 μl)
- Monitorización sencilla de muestras gracias a la carcasa translúcida y a las gradaciones de volumen
- El acceso directo a las muestras de la pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
- Purificación de componentes macromoleculares encontrados en los extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares
- Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna
- Desalinización y cambio de tampón
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas | |
Dos tubos de microcentrífugas | |
Filtros para centrífuga | |
0.196 pulg | |
10,8 mm |
Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación | |
1 cm2 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
14 000 xG para centrifugado de concentración; 1000 xG para centrifugado inverso | |
0.5 mL | |
4,99 cm |