Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Amicon™ Ultra-4
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
130.00€ - 1215.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 3 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | MWCO | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | MWCO | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10131842
|
Merck
UFC805008 |
22,7 mm | 50.000 días | 4 mL | 8Pack |
130.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10191813
|
Merck
UFC800308 |
22,7 mm | 3.000 días | 0,5 mL | 8Pack |
146.00€
paquete de 8 |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10384823
|
Merck
UFC800324 |
17,3 mm | 3.000 días | 4 mL | 24Pack |
433.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|
10283383
|
Merck
UFC800396 |
17,3 mm | 3.000 días | 4 mL | 96Pack |
1100.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10640753
|
Merck
UFC801008 |
22,7 mm | 10.000 días | 4 mL | 8 Paq. |
147.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10341782
|
Merck
UFC801024 |
17,2 mm | 10.000 días | 4 mL | 24Pack |
402.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10158911
|
Merck
UFC801096 |
17,3 mm | 10.000 días | 4 mL | 96 Paq. |
1215.00€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10677872
|
Merck
UFC803008 |
22,7 mm | 30.000 días | 4 mL | 8Pack |
138.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10687872
|
Merck
UFC803024 |
22,7 mm | 30.000 días | 4 mL | 24Pack |
418.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10254762
|
Merck
UFC805024 |
22,7 mm | 50.000 días | 4 mL | 24Pack |
390.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10540962
|
Merck
UFC810008 |
22,7 mm | 100.000 días | 4 mL | 8Pack |
130.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10638262
|
Merck
UFC810024 |
22,7 mm | 100.000 días | 4 mL | 24Pack |
415.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10698062
|
Merck
UFC810096 |
22,7 mm | 100.000 días | 4 mL | 96Pack |
967.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10210342
|
Merck
UFC803096 |
22,7 mm | 30.000 días | 4 mL | 96Pack |
1025.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10264762
|
Merck
UFC805096 |
22,7 mm | 50.000 días | 4 mL | 96Pack |
1030.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Beschreibung
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido.Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
- Membranas de celulosa regenerada Ultracel™-PL de alta recuperación con MWCO de 3, 10, 30, 50 o 100 kDa
- La membrana vertical reduce la polarización para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de tan solo entre 10 y 15 minutos)
- La membrana termosellada elimina la posibilidad de extracciones posteriores
- Compatibilidad de rotor universal
- Alta recuperación de retención de >90 %
- Factores de alta concentración de 80 a 100 veces (volumen final mínimo de concentrado: 200 μl)
- Monitorización sencilla de muestras gracias a la carcasa translúcida y a las gradaciones de volumen
- El acceso directo a las muestras de la pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
- Purificación de componentes macromoleculares encontrados en los extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares
- Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna
- Desalinización y cambio de tampón
Spezifikation
Sí | |
No estéril | |
Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas | |
Dos tubos de microcentrífugas | |
4 mL |
Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación | |
3 cm2 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
Filtros para centrífuga | |
124 mm |