Learn More
Ácido amidosulfónico, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415240
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Amidosulfonic acid is mainly a precursor to sweet-tasting compounds. Reaction with cyclohexylamine followed by addition of NaOH gives C6H11NHSO3Na, sodium cyclamate. Sulfamic acid is used as an acidic cleaning agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 97.088
Número MDL MFCD00011603
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amidosulfonic acid
pH 1.2
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Densidad 2.12 g/mL
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Forma física cristalino/a/s
Número UN UN2967
Índice Merck 148921
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09
Porcentaje de pureza 99.99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.