Learn More
Ácido amidosulfónico, ACS, 99,3-100,3 % (ensayo de base seca), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Amidosulfonic acid is widely utilized as a green catalyst for the preparation of amide from ketoxime. It finds an application as a titrant in the determination of the burette injection volume and chemical calibration factor. It is an efficient catalyst in the synthesis of polyhydroquinoline derivatives by Hantzsch condensation reaction, deazaoxaflavin, fatty acid methyl and ethyl esters and in the isolation of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from bamboo fiber. It is involved in the determination of silicates in water samples. It acts as a neutralizing agent during the determination of paracetamol by Glynn and Kendal colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Amidosulfonic acid |
Punto de fusión | ∼205°C (decomposition) |
Densidad | 2.12 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.3 to 100.3% (Assay dried basis) |
Notas del porcentaje del ensayo | (Ensayo de base seca) |
Cantidad | 100 g |
Forma física | cristalino/a/s |
Número UN | UN2967 |
Índice Merck | 148921 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water,dimethyl fluoride and methanol. Insoluble in hydrocarbons. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Amidosulfonic acid
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfamic acid