Learn More
Thermo Scientific™ Hisopo de transporte con gel de agar Amies
Descripción
Simplifique el transporte de los hisopos de garganta, vagina, heridas y piel con estos hisopos de transporte con gel de agar Amies Thermo Scientific™ Oxoid™. Los hisopos de transporte con gel de agar Amies vienen con puntas de rayón suave que son inertes y no tóxicas para los microorganismos.
Garantice una recogida y recuperación óptimas de las muestras mediante los hisopos de transporte con gel de agar Amies.
- Contiene medios para el mantenimiento de las muestras de bacterias durante el transporte al laboratorio.
- Las puntas de rayón suave son inertes y no tóxicas para los microorganismos.
- Cada lote del producto se prueba para determinar el rendimiento mediante una amplia variedad de patógenos aerobios y anaerobios para garantizar una recuperación adecuada.
- Número de lote/fecha de caducidad y tubo con precinto de seguridad para garantizar una trazabilidad y esterilidad totales.
- El diseño del tubo de reloj de arena «Venturi» evita la desintegración de la columna de gel y elimina las bolsas de aire, las burbujas y las roturas en el gel indeseables que pueden ser perjudiciales para bacterias exigentes
- El gel máximo para conservaciones de anaerobios en 5 ml proporciona viabilidad de la muestra y protección
- El producto no contiene ampollas de vidrio, lo que aporta más seguridad, ya que no es necesario romper ningún vidrio, no hay sellos ni barreras que perforar y no es necesario secar los hisopos
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hisopo para transporte |
| Swab Configuration | Aplicador único |
| Descripción | Hisopo de transporte con gel de agar Amies |
| Cantidad | 50/paq., 500/caja |
| Shaft Material | Plástico |
| Requisitos de almacenamiento | De 5 °C a 25 °C; no congelar |
| Material de la punta | Rayón |