Learn More
Amikacina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17610877
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Se utiliza para tratar distintos tipos de infecciones bacterianas. Amikacina de MP Biomedicals es un antibiótico aminoglucósido que se suele utilizar para tratar infecciones con bacterias gramnegativas resistentes a múltiples fármacos, como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y Ente
La amikacina actúa mediante la unión a la subunidad ribosomal bacteriana 30S, lo que provoca una mala lectura del ARNm y no deja a la bacteria sintetizar proteínas vitales para su crecimiento. Interfiere con la translocación del ARNt del sitio A al sitio P. La amikacina se debe administrar por vía intravenosa o intramuscular; no se absorbe por vía oral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Powder
CAS 37517-28-5
pH 9.5 to 11.5 (1% aq. soln.)
Fórmula molecular C22H43N5O13
Potencia ca. 900μg/mg
Sinónimo 1-N-[L(-)-4-Amino-2-hydroxy-butyryl] kanamycin A, O-3-Amino-3-deoxy-a -D-glucopyranosyl-(1 ---> 6)-O-6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranosyl-(1 ---> 4)]- N1 -(4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl)-2-deoxy-D-streptamine, Lukadin
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Clave InChI LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
SMILES C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N
Nombre IUPAC (2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il)oxi-3-hidroxiciclohexil-2-hidroxibutanamida
Peso molecular (g/mol) 585.608
PubChem CID 37768
ChEBI CHEBI:2637
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.6
Cantidad 250 mg
Rotación óptica 100.5°
Punto de ebullición 981.8°C (760mmHg)