Learn More
MP Biomedicals Amino Acid Diet, Synthetic, Pellet
Diet rich in Amino Acids. Can be added into agar gel to increase palatability.
1654.66€
Especificaciones
Tipo de producto | Animal Diet |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Yes |
Formato | Pellet |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11467341
|
MP Biomedicals
0296036210 |
10 kg |
1654.66€
10 Kg |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Diet rich in amino acids
- Can be added into agar gel to increase palatability
- Can be used for research
Especificaciones
Animal Diet | |
Yes | |
Non-sterile | |
1 ft. |
Autoclavable | |
Pellet | |
Refrigerated | |
0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.