Learn More
Clorhidrato de aminoguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10354362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10354362 25 g Frasco de vidrio 25 g
10140812 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10354362
Marca: Thermo Scientific 368910250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1937-19-5 | CH6N4·HCl | 110.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1937-19-5
Fórmula molecular CH6N4·HCl
Peso molecular (g/mol) 110.55
Número MDL MFCD00039074
Clave InChI UBDZFAGVPPMTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoguanidine hydrochloride, pimagedine hcl, guanylhydrazine hydrochloride, hydrazinecarboximidamide hydrochloride, aminoguanidinehydrochloride, aminoguanidine hcl, pimagedine hydrochloride, aminoguanidine monohydrochloride, hydrazinecarboximidamide, hydrochloride
PubChem CID 2734687
Nombre IUPAC 2-aminoguanidina; clorhidrato
SMILES C(=NN)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine hydrochloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >160.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NNHC(=NH)NH2·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 03, IV, 236
Índice Merck 15, 438
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminoguanidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.