Learn More
Alfa Aesar™ Sulfato de aminoguanidina, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aminoguanidine sulfate |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.24 |
Porcentaje de pureza | 98% |