Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Coupling Resin
Acople covalentemente anticuerpos y otras proteínas a través de aminas primarias (-NH2) para la purificación por afinidad con estas partículas de agarosa activadas por aldehído.
183.00€ - 600.00€
Especificaciones
Formulación | Agarosa granulada al 4% activada con aldehído, mezclada en agua con azida sódica |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
Línea de productos | AminoLink™ |
Objetivo | Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria |
Tipo | Resina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11876784
|
Thermo Scientific™
20501 |
10 ml |
183.00€
10 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706416
|
Thermo Scientific™
20505 |
50 mL |
600.00€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los kits y resinas de acoplamiento Thermo Scientific™ AminoLink Plus utilizan partículas de agarosa activadas con aldehído para el acoplamiento covalente de alto rendimiento de anticuerpos (proteínas) mediante aminas primarias para la preparación de columnas de purificación por afinidad.
Las resinas y kits utilizan agarosa granulada activada y una química de acoplamiento robusta para inmovilizar en la resina proteínas y otros ligandos a través de aminas primarias (-NH2) en la resina. Tras inmovilizar el anticuerpo u otros ligandos, la resina de afinidad preparada se puede utilizar para diversos métodos de purificación mediante cromatografía de columnas o lotes. La resina y el vinculante son estables en las condiciones de unión y elución típicamente utilizadas en cromatografía de afinidad, lo que permite poder utilizar la resina en un mínimo de 10 procesos de purificación por afinidad.La reacción de acoplamiento AminoLink Plus comprende la formación espontánea de uniones base de Schiff entre aldehídos (en el soporte) y aminas (en el ligando) y su estabilización posterior por incubación mediante un reductante suave (cianoborohidruro sódico). Toda la reacción de acoplamiento, llamada aminación reductiva, se produce en 4 a 6 horas en tampones sencillos de no amina, por ejemplo, PBS. Por lo general, la eficacia del acoplamiento con anticuerpos y proteínas típicas suele ser superior al 85% y generar de 1 a 20 mg de proteína inmovilizada por mililitro de gránulos de agarosa.
Características destacadas:
Resina de acoplamiento AminoLink Plus: agarosa granulada al 4 % entrecruzada activada con aldehídos
Ideal para anticuerpos y otras proteínas: inmoviliza moléculas mediante aminas primarias (-NH2)
Condiciones de acoplamiento flexibles: acoplamiento eficaz (>85 %) en una amplia gama de condiciones de pH (4-10) y tampón (PBS u otro tampón sin amina, con o sin disolvente orgánico); se proporcionan protocolos de acoplamiento normales (PBS, pH 7,2) y mejorados (borato, pH 10)
Inmovilización estable y permanente: la reacción de acoplamiento da como resultado una unión de amina secundaria estable y resistente a fugas entre la resina y el ligando
Mejor que la inmovilización con agarosa activada por CNBr: la unión es más estable y sin carga, lo que resulta en una unión menos inespecífica en los procedimientos de purificación por afinidad
Versátil y reutilizable: la resina de afinidad preparada se adapta a la columna y las técnicas de afinidad por lotes y es reutilizable para aplicaciones típicas basadas en interacciones de unión de proteínas
Kits y tamaños de producto prácticos: elija un kit de 1 o 5 columnas, con conjuntos completos de tampones, reactivos y columnas de centrifugación/goteo versátiles, o seleccione resina a granel; cantidades a granel disponibles para aplicaciones de fabricación
Incluye:
Kits conteniendo columnas de AminoLink Plus, tampones de acoplamiento neutros y mejorados (N.º de catálogo 44894 solamente), tampón de enfriamiento, solución de lavado, solución de cianoborohidruro sódico y accesorios para columnas
Especificaciones
Agarosa granulada al 4% activada con aldehído, mezclada en agua con azida sódica | |
AminoLink™ | |
Resina | |
Frasco |
Almacenar a 4 °C. | |
Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria | |
Aldehído | |
Afinidad, resina de agarosa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.