Learn More
Invitrogen™ Amlitelimab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00€ - 1262.00€
Especificaciones
| Antígeno | Amlitelimab |
|---|---|
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30284210
|
Invitrogen™
MA559061 |
100 μg |
500.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30282548
|
Invitrogen™
MA559062 |
1 mg |
1262.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Amlitelimab is a monoclonal antibody that targets and inhibits OX40L, a protein involved in the activation and survival of T cells, thereby modulating the immune response.Especificaciones
| Amlitelimab | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| IgG4SP | |
| Human | |
| Primary | |
| Protein A |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| RUO | |
| 25mM Histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Antibody |