Learn More
Solución de amoniaco, 0,5 M en 1,4-dioxano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
109.95€ - 589.94€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonia |
---|---|
Color | Incolora |
Nombre de nota | 0.5M solution in 1, 4-dioxane |
CAS | 7664-41-7, 123-91-1 |
Fórmula molecular | H3N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10501892
|
Thermo Scientific Acros
368381000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
109.95€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10127253
|
Thermo Scientific Acros
368380010 |
1 L | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
589.94€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Ammonia | |
0.5M solution in 1, 4-dioxane | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
05,15 | |
15, 488 | |
Solubility in water: soluble. | |
N | |
222 | |
17.03 | |
11°C |
Incolora | |
7664-41-7, 123-91-1 | |
NH3 | |
0.4 to 0.6M | |
1.0230g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
17.03 | |
CHEBI:16134 | |
1.023 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapores altamente inflamables.Provoca irritación ocular grave.Puede irritar las vías respiratorias.Susceptible de provocar cáncer.La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Peligro
- Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,4-Dioxane, Ammonia