Learn More
WTW™ Kits de prueba de amoniaco y amonio
Click to view available options
Tipo:
Cubeta
Kit de pruebas de reactivos de amonio (NH4) CombiCheck
Kit de pruebas de reactivos de calcio (Ca)
Kit de pruebas de reactivos de sulfato (SO4) CombiCheck
Tamaño de la unidad:
2.50 GR
cada uno
paquete de 100
paquete de 50
Specifications
Specifications
| Analitos | Glioxal-bis-hidroxianilo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable, agua de mar |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 100 |
| temp | De 0,010 a 3 mg/l de NH4-N, de 0,000 a 0,730 mg/l de NH3; (pH 8,5 a 25 °C) |
| Suficiente para | 100 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de reactivos de calcio (Ca) |
Safety and Handling
Product Identifier
- test amonio método
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide, 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction