Learn More
Solución de amoniaco, aprox. 7N en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 428381000
68.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21665" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10653415
  • 76.78€ / 100 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ammonia
7N solution in methanol
H3N
MFCD00011418
0.7700g/mL
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
N
17.03
CHEBI:16134
Frasco de vidrio AcroSeal™
100 mL
Líquido
De incoloro a amarillo
7664-41-7, 67-56-1
NH3
6.0 to 7.5N
15, 488
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
azano
222
17.03
0.77
14°C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.